Få mere at vide
Univet™ 506UP Hybrid klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17960872
Skift visning
UV beskyttelse:
UV380
Artikelnummer. UV beskyttelse
17960872 UV380
1 options
Artikelnummer. 17960872 Leverandør Univet™ Leverandørnr. 506UG.03.00.00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
506 UP Hybrid har linser, der leveres komplet med en yderst effektiv anti-dug og anti-ridse belægning. Justerbare stænger og blød gummiforsegling sikrer en glat pasform på ansigt og næse.
  • Linse med ultratydende anti-dug og anti-ridse Vanguard PLUS behandling
  • Stænger justerbare i hældning
  • Blød gummipakning for en blid støtte i ansigtet
  • Panorama- og wraparound-linse for en bedre sidebeskyttelse
  • Justerbart elastisk hovedbånd giver ekstra beskyttelse
Tekniske data
Form Rektangulær
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Ingen
Produkttype Sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Ingen
UV beskyttelse UV380
Rammetype Justerbare templer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres