Få mere at vide
Univet™ 506UP klare sikkerhedsbriller
Beskrivelse
- Objektivet fås med Vanguard PLUS belægning
- Optimal komfort og pasform takket være den bløde justerbare næsepude
- Bløde terminalspidser for at eliminere lokalt tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rektangulær |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polycarbonat |
| UV beskyttelse | UV380 |
| Rammetype | Justerbare templer |
| Vis mere |