missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Univet™ 505UP klare sikkerhedsbriller
Beskrivelse
- Meget let og omsluttende
- Tempel designet til bedre ergonomi
- Panorama- og wraparound-linse for bedre sidebeskyttelse
- Elastisk struktur, meget fleksibel og modstandsdygtig
- Optimal komfort og pasform takket være den bløde justerbare næsepude
- Nakkesnor medfølger i polyposen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN166, EN170 |
| Form | Rektangulær |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Farve | Klar |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (udstyr) | Arbejder på maskiner |
| Til brug med (applikation) | Øjenbeskyttelse |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?