Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 50.000 D MWCO Standard RC Forvandede dialysesæt
Beskrivelse
Indeholder
- 1 meter af Spectra/Por 6 Dialyseslange
- 1 Standard Spectra/Por Lukning (for opdrift)
- 1 Vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
- 5 røråbninger
- Klar, fleksibel, studere standardkvalitet Regenereret Cellulose (RC ) dialysemembran
- Membran pakket våd i konserveringsopløsning af 0,05% natriumazid
- Sæt fås i 1 m slangelængder, ideelle til membranevaluering og -kvalificering
- Inkluder et par lukninger og praktiske røråbninger
Tekniske data
Tekniske data
| MWCO | 50 kDa |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Længde (metrisk) | 2,5 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 1 m slange/sæt |