Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 50.000 D MWCO Standard RC Forvandede dialysesæt
Artikelnummer. 15370712
Diameter (metrisk):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Længde (metrisk):
0,45 ml/cm vol./længde
2,5 ml/cm vol./længde
3,7 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 15370712
Brand: Spectrum™ 132540T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Includes
  • 1 meter af Spectra/Por 6 Dialyseslange
  • 1 Standard Spectra/Por Lukning (for opdrift)
  • 1 Vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
  • 5 røråbninger
Med forvædet klar til brug slange, der ikke kræver iblødsætning for at fjerne glycerol
  • Klar, fleksibel, studere standardkvalitet Regenereret Cellulose (RC ) dialysemembran
  • Membran pakket våd i konserveringsopløsning af 0,05% natriumazid
  • Sæt fås i 1 m slangelængder, ideelle til membranevaluering og -kvalificering
  • Inkluder et par lukninger og praktiske røråbninger
Specifications
MWCO 50 kDa
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Længde (metrisk) 0,45 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt