Få mere at vide
Cellpath Genanvendelige baseforme i rustfrit stål
Artikelnummer. 30226272
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30226272 14 x 24 x 5 mm
30226270 7 x 7 x 5 mm
30226276 37 x 24 x 9 mm
30226275 30 x 24 x 9 mm
30226274 24 x 24 x 5 mm
30226271 10 x 24 x 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30226272 Leverandør Cellpath Leverandørnr. GBB141405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.92 DKK
    173.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 170.61 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Ideel til liggende og brystkerner og kan bruges med både gitter- og lamelbehandlingskassetter til både vandret og lodret opskæring. Cellpath Genanvendelige baseforme i rustfrit stål er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet, der sætter en stopper for omfattende trimning af voks.
  • Fremstillet af genanvendeligt rustfrit stål
  • Kan stables for at reducere opbevaringsarealet
  • Indvendige afrundede hjørner gør det nemt at fjerne voksblokken
  • Udstrakte kanter forhindrer væltning og giver grebsområde for nem håndtering
  • Fås i en bred vifte af størrelser
  • GBB-0714-05A velegnet til brug med nåle- og punchbiopsier
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 14 x 24 x 5 mm
Mængde 5/Pk.