Få mere at vide
Cellpath Genanvendelige baseforme i rustfrit stål
Beskrivelse
- Fremstillet af genanvendeligt rustfrit stål
- Kan stables for at reducere opbevaringsarealet
- Indvendige afrundede hjørner gør det nemt at fjerne voksblokken
- Udstrakte kanter forhindrer væltning og giver grebsområde for nem håndtering
- Fås i en bred vifte af størrelser
- GBB-0714-05A velegnet til brug med nåle- og punchbiopsier
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B x H) | 10 x 24 x 5 mm |
| Mængde | 5/Pk. |