Få mere at vide
Cellpath System II Hex™ Vævsbehandlingskassetter (beholder)
Artikelnummer. 30226229
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30226229 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30226229 Leverandør Cellpath Leverandørnr. EAD010204H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1604.34 DKK
    758.81 DKK / Pakke med 1500
    Spare 845.53 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Forudfyldt i beholdere til brug med automatiserede printere og printere af karruseltypen. CellPath System II Hex Tissue Processing Cassettes (Hoppered) har unikt honeycomb-design, der øger det åbne overfladeareal sammenlignet med traditionelle runde perforeringer, hvilket tillader øget reagensflow for forbedret behandling og en mere stiv blok ved sektionering.
  • Forudfyldt i beholdere til brug med automatiserede kassetteprintere og kassetteprintere af karruseltypen
  • Fremstillet af –højkvalitets jomfru acetylharpiks
  • Sekskantede perforeringer arrangeret i honeycombed struktur for bedre at udnytte det tilgængelige overfladeareal
  • Unikt arrangement øger det åbne areal og øger derved reagensgennemstrømningen og forbedrer prøvefarvning og analysetid
  • Ekstra tykke sidevægge øger stivheden og stabiliteten til sektionering af høj kvalitet
  • Designet til at passe Thermo Printmate og Micro-writer –kassette skrivemaskiner
  • Fås i 15 lagerfarver, som farvekoder forskellige typer arbejdsbyrder eller applikationer
Tekniske data
Mængde 1500/Pk.
Farve Hvid
Materiale Acetylharpiks
Produkttype Tissue Processing Cassette i Hopper tube