Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Diameter (metrisk):
48 mm
89 mm
Længde (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./længde
62 mL/cm vol./length
62 ml/cm vol./længde
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Beskrivelse
Indeholder
5 m af Spectra/Por 5 dialyseslanger og 2 lukninger
- Til forstærket til vægtapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
- Emballeret tør uden glycerin (ingen iblødsætning nødvendig)
Tekniske data
Tekniske data
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Længde (metrisk) | 62 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 5 m rør/sæt |