Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 15310782
Diameter (metrisk):
48 mm
89 mm
Længde (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./længde
62 mL/cm vol./length
62 ml/cm vol./længde
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 15310782
Brand: Spectrum™ 132754T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
5 m af Spectra/Por 5 dialyseslanger og 2 lukninger
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til forstærket til vægtapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tør uden glycerin (ingen iblødsætning nødvendig)
Tekniske data
MWCO 12 til 14 kDa
Diameter (metrisk) 48 mm
Længde (metrisk) 18 ml/cm vol./længde
Mængde 5 m rør/sæt