Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 15370772
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
1.1 mL/cm vol./length
5 m
6,4 ml/cm vol./længde
6.4 mL/cm vol./length
9.3 mL/cm vol./length
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Hver
Artikelnummer. 15370772
Brand: Spectrum™ 132 724T1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water) or without glycerin (no soaking required)
Tekniske data
MWCO 3.5 kDa
Diameter (metrisk) 29 mm
Længde (metrisk) 6.4 mL/cm vol./length
Mængde 1 m Tubing/Kit