Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 15360772
Skift visning
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
5 m
6,4 ml/cm vol./længde
9,3 ml/cm vol./længde
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
15360772 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15370772 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15380772 34 mm 9,3 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15340772 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
12791138 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt Hver
11571060 34 mm 5 m 5 m rør/sæt 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15360772 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132724T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1162.89 DKK / 5m
    Spare 167.11 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Includes
  • 1 m eller 5 m med Spectra/Por 3 dialyseslanger
  • 1 Standard Spectra/Por lukning (for opdrift)
  • 1 vægtet Spectra/Por lukning (til orientering)
  • 2 klæberørsåbnere
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tørt med glycerin (opblødning i vand) eller uden glycerin (ingen iblødsætning nødvendig)
Specifications
Produkttype Dialysis Trial Kit
MWCO 3,5 kDa
Format Tubing
Diameter (metrisk) 29 mm
Længde (metrisk) 6,4 ml/cm vol./længde
Mængde 5 m rør/sæt