Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 12791138
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
1.1 mL/cm vol./length
5 m
6,4 ml/cm vol./længde
6.4 mL/cm vol./length
9.3 mL/cm vol./length
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Hver
Artikelnummer. 12791138
Brand: Spectrum™ 132720T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tørt med glycerin (opblødning i vand) eller uden glycerin (ingen iblødsætning nødvendig)
Tekniske data
MWCO 3,5 kDa
membran Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Længde (metrisk) 1,1 ml/cm vol./længde
Sættets indhold 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialyseslanger, 1 standard spektra/por lukning (hjælper opdrift), 1 vægtet spektra/por lukning (hjælper lodret orientering), 5 åbningspunkter
Mængde 5 m rør/sæt
Til brug med (applikation) Ideel til dialyse i små volumer eller evaluering af membran til en applikation