Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 11571060
Skift visning
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
5 m
6,4 ml/cm vol./længde
9,3 ml/cm vol./længde
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Mængde unitSize
11571060 34 mm 5 m 5 m rør/sæt 5m
15360772 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15370772 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15380772 34 mm 9,3 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15340772 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
12791138 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11571060 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132725T
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tørt med glycerin (opblødning i vand) eller uden glycerin (ingen iblødsætning nødvendig)
Tekniske data
Produkttype Prøvesæt
MWCO 3,5 kDa
membran Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 34 mm
Diameter (engelsk) 0,2 tommer
Længde (engelsk) 16 ft.
Længde (metrisk) 5 m
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 9.3 mL
Sættets indhold 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialyseslanger, 1 standard spektra/por lukning (hjælper opdrift), 1 vægtet spektra/por lukning (hjælper lodret orientering), 5 åbningspunkter
Mængde 5 m rør/sæt
Til brug med (applikation) ideel til små volumen dialyse eller evaluering af membran til en applikation