Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. p-5039680
Diameter (metrisk):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0.32 mL/cm vol./length
2 mL/cm
34 mL/cm vol./length
34 ml/cm vol./længde
46 ml/cm vol./længde
5 m
6.4 mL/cm
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Hver
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Hver
Artikelnummer. 15310762
Brand: Spectrum™ 132 678T1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • For higher permeability applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water)
Tekniske data
MWCO 12 to 14 kDa
Diameter (metrisk) 16 mm
Længde (metrisk) 2 mL/cm
Mængde 1 m Tubing/Kit