Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Beskrivelse
Indeholder
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
- Til anvendelser med højere permeabilitet eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
- Emballeret tør med glycerin (opblød i vand)
Tekniske data
Tekniske data
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 6.5 mm |
| Længde (metrisk) | 0,32 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 5 m rør/sæt |