Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 12771138
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
2 mL/cm
34 ml/cm vol./længde
46 ml/cm vol./længde
5 m
6.4 mL/cm
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Hver
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Mængde Unit Size
12771138 16 mm 5 m Hver Hver
15310762 16 mm 2 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15320762 29 mm 6.4 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15390752 6.5 mm 0,32 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15300762 6.5 mm 0,32 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
11541040 29 mm 5 m Hver 5m
15340762 67 mm 34 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15350762 67 mm 34 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15360762 76 mm 46 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12771138 Supplier Spectrum™ Supplier No. 132678T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1676.43 DKK
    1156.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 519.70 DKK
    31% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Includes
  • 1 m eller 5 m med Spectra/Por 2 dialyseslanger
  • 1 Standard Spectra/Por lukning (for opdrift)
  • 1 vægtet Spectra/Por lukning (til orientering)
  • 2 klæberørsåbnere
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til anvendelser med højere permeabilitet eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tør med glycerin (opblød i vand)
Specifications
Produkttype Prøvesæt
MWCO 12 til 14 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Format Tubing
Diameter (metrisk) 16 mm
Diameter (engelsk) 0,6 tommer
Længde (engelsk) 16 ft.
Længde (metrisk) 5 m
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Sættets indhold 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialyseslanger, 1 standard spektra/por lukning (hjælper opdrift), 1 vægtet spektra/por lukning (hjælper lodret orientering), 5 åbningspunkter
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til dialyse i små volumer eller evaluering af membran til en applikation