Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 15380752
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0.32 mL/cm vol./length
1.7 mL/cm
3.3 mL/cm vol./length
32 mL/cm vol./length
32 ml/cm vol./længde
46 mL/cm vol./length
46 ml/cm vol./længde
5 m
5,1 ml/cm vol./længde
5.1 mL/cm vol./length
7.9 mL/cm vol./length
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Hver
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 15380752
Brand: Spectrum™ 132 675T1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m or 5m of Spectra/Por 1 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water)
Tekniske data
MWCO 6 to 8 kDa
Diameter (metrisk) 76 mm
Længde (metrisk) 46 mL/cm vol./length
Mængde 1 m Tubing/Kit