Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 15350752
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
1.7 mL/cm
3,3 ml/cm vol./længde
32 ml/cm vol./længde
46 ml/cm vol./længde
5 m
5,1 ml/cm vol./længde
7,9 ml/cm vol./længde
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Hver
Unit Size:
1m
5m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Mængde Unit Size
15350752 64 mm 32 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15370752 76 mm 46 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15380752 76 mm 46 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15330752 32 mm 7,9 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15360752 64 mm 32 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15320752 25.5 mm 5,1 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15300752 20.4 mm 3,3 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15310752 25.5 mm 5,1 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15380742 14.6 mm 1.7 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15370742 14.6 mm 1.7 mL/cm 5 m rør/sæt 5m
15350742 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15360742 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
11511040 20.4 mm 5 m Hver 5m
11521040 32 mm 5 m Hver 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15350752 Supplier Spectrum™ Supplier No. 132670T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 DKK
    1310.88 DKK / 5m
    Spare 164.12 DKK
    11% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Includes
  • 1m eller 5m af Spectra/Por 1 dialyseslange
  • 1 Standard Spectra/Por Lukning (til opdrift)
  • 1 vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
  • 2 selvklæbende slangeåbnere
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tør med glycerin (opblød i vand)
Specifications
Produkttype Dialysis Trial Kit
MWCO 6 til 8 kDa
Format Tubing
Diameter (metrisk) 64 mm
Længde (metrisk) 32 ml/cm vol./længde
Mængde 5 m rør/sæt