Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0.32 mL/cm vol./length
1.7 mL/cm
3.3 mL/cm vol./length
32 mL/cm vol./length
32 ml/cm vol./længde
46 mL/cm vol./length
46 ml/cm vol./længde
5 m
5,1 ml/cm vol./længde
5.1 mL/cm vol./length
7.9 mL/cm vol./length
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Hver
missing translation for 'unitSize'
1m
5m
Descripción
Includes
- 1m eller 5m af Spectra/Por 1 dialyseslange
- 1 Standard Spectra/Por Lukning (til opdrift)
- 1 vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
- 2 selvklæbende slangeåbnere
- Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
- Emballeret tør med glycerin (opblød i vand)
Especificaciones
Especificaciones
| MWCO | 6 til 8 kDa |
| Diameter (metrisk) | 6.4 mm |
| Længde (metrisk) | 0,32 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 5 m rør/sæt |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido