Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Descripción
Includes
- 1m eller 5m af Spectra/Por 1 dialyseslange
- 1 Standard Spectra/Por Lukning (til opdrift)
- 1 vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
- 2 selvklæbende slangeåbnere
- Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
- Emballeret tør med glycerin (opblød i vand)
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Prøvesæt |
| MWCO | 6 til 8 kDa |
| membran | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,2 tommer |
| Længde (engelsk) | 16 ft. |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Kapacitet (metrisk) | 7.9 mL |
| Sættets indhold | 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialyseslanger, 1 standard spektra/por lukning (hjælper opdrift), 1 vægtet spektra/por lukning (hjælper lodret orientering), 5 åbningspunkter |
| Mængde | Hver |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?