Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 11511040
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
1.7 mL/cm
3,3 ml/cm vol./længde
32 ml/cm vol./længde
46 ml/cm vol./længde
5 m
5,1 ml/cm vol./længde
7,9 ml/cm vol./længde
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Hver
Pakningsstørrelse:
1m
5m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11511040 20.4 mm 5 m Hver 5m
15370752 76 mm 46 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15350752 64 mm 32 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15380752 76 mm 46 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15330752 32 mm 7,9 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15360752 64 mm 32 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15320752 25.5 mm 5,1 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15300752 20.4 mm 3,3 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
15310752 25.5 mm 5,1 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15380742 14.6 mm 1.7 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15370742 14.6 mm 1.7 mL/cm 5 m rør/sæt 5m
15350742 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 5 m rør/sæt 5m
15360742 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 1 m Tubing/Kit 1m
11521040 32 mm 5 m Hver 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11511040 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132655T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1067.74 DKK / 5m
    Spare 142.26 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
  • 1m eller 5m af Spectra/Por 1 dialyseslange
  • 1 Standard Spectra/Por Lukning (til opdrift)
  • 1 vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
  • 2 selvklæbende slangeåbnere
Med standardkvalitet regenereret cellulosemembranslange til applikationer med betydelig størrelsesforskel mellem MW-arter, der adskilles
  • Til grundlæggende dialyseapplikationer eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Emballeret tør med glycerin (opblød i vand)
Tekniske data
Produkttype Prøvesæt
MWCO 6 til 8 kDa
membran Regenereret cellulose
Format Tubing
Diameter (metrisk) 20.4 mm
Diameter (engelsk) 0,8 tommer.
Længde (engelsk) 16 ft.
Længde (metrisk) 5 m
Kapacitet (metrisk) 3.3 mL
Sættets indhold 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialyseslanger, 1 standard spektra/por lukning (hjælper opdrift), 1 vægtet spektra/por lukning (hjælper lodret orientering), 5 åbningspunkter
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til dialyse i små volumer eller evaluering af membran til en applikation