Få mere at vide
Spectrum™ Labs 50 kD Biotech CE dialysesæt
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0,79 ml/cm vol./længde
1,8 ml/cm vol./længde
3,1 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Beskrivelse
Indeholder
- 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
- To universelle slangelukninger
- Fem åbningsvalg
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
- Hydrofil, symmetrisk porøsitet
- Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
- Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvesæt til dialyse |
| MWCO | 50 kDa |
| Materiale | Celluloseester |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,39 tommer |
| Længde (metrisk) | 0,79 ml/cm vol./længde |
| Sættets indhold | 1 m rulle Biotech grade CE dialysemembranslange, 2 universallukninger, 5 åbningspunkter |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer |