Få mere at vide
Spectrum™ Labs 8 - 10 kD Biotech CE dialysesæt
Artikelnummer. 15330672
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0,79 ml/cm vol./længde
1,8 ml/cm vol./længde
3,1 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
15330672 20 mm 3,1 ml/cm vol./længde 1m
15310672 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 1m
15320672 15 mm 1,8 ml/cm vol./længde 1m
11500960 10 mm 0,79 ml/cm vol./længde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15330672 Supplier Spectrum™ Supplier No. 131276T
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Med slange lavet af biologisk inert og ultraren Biotech cellulose ester membran
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
  • Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Specifications
MWCO 8 til 10 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 3,1 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt