Få mere at vide
Spectrum™ Labs 3,5 - 5 kD Biotech CE dialysesæt
Artikelnummer. 15380662
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0,79 ml/cm vol./længde
1,8 ml/cm vol./længde
3,1 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Artikelnummer. 15380662
Brand: Spectrum™ 131192T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Med slange lavet af biologisk inert og ultraren Biotech cellulose ester membran
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
  • Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Tekniske data
MWCO 3,5 til 5 kDa
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Længde (metrisk) 0,32 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt