Få mere at vide
Spectrum™ Labs 3,5 - 5 kD Biotech CE dialysesæt
Artikelnummer. 11550950
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0,79 ml/cm vol./længde
1,8 ml/cm vol./længde
3,1 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11550950 10 mm 0,79 ml/cm vol./længde Hver
15300672 20 mm 3,1 ml/cm vol./længde 1m
15380662 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 1m
15390662 15 mm 1,8 ml/cm vol./længde 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11550950 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 131198T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 DKK
    1236.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.12 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Med slange lavet af biologisk inert og ultraren Biotech cellulose ester membran
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
  • Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Tekniske data
Produkttype Prøvesæt til dialyse
MWCO 3,5 til 5 kDa
Materiale Celluloseester
Format Tubing
Diameter (metrisk) 10 mm
Diameter (engelsk) 0,39 tommer
Længde (metrisk) 0,79 ml/cm vol./længde
Sættets indhold 1 m rulle Biotech grade CE dialysemembranslange, 2 universallukninger, 5 åbningspunkter
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer