Få mere at vide
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE dialysesæt
Beskrivelse
Indeholder
- 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
- To universelle slangelukninger
- Fem åbningsvalg
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
- Hydrofil, symmetrisk porøsitet
- Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
- Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialysis Tubing |
| MWCO | 0,5 til 1,0 kDa |
| Format | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 3,1 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 1 m slange/sæt |