Få mere at vide
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE dialysesæt
Artikelnummer. 15360662
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Længde (metrisk):
0,32 ml/cm vol./længde
0,79 ml/cm vol./længde
1,8 ml/cm vol./længde
3,1 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15360662 15 mm 1,8 ml/cm vol./længde 1m
15370662 20 mm 3,1 ml/cm vol./længde 1m
15350662 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./længde 1m
11550940 10 mm 0,79 ml/cm vol./længde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15360662 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 131093T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1268.61 DKK / 1m
    Spare 166.39 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Med slange lavet af biologisk inert og ultraren Biotech cellulose ester membran
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
  • Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Tekniske data
Produkttype Dialysis Tubing
MWCO 0,5 til 1,0 kDa
Format Tubing
Diameter (metrisk) 15 mm
Længde (metrisk) 1,8 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt