Få mere at vide
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE dialysesæt
Beskrivelse
Indeholder
- 1 m rulle Biotech CE dialyseslange (16 mm flad bredde)
- 2 universelle slangelukninger
- 5 røråbninger
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
- Hydrofil, symmetrisk porøsitet
- Til små slangebehovsapplikationer eller evaluering af en specifik dialysemembran
- Inkluderer 1 m slange med par slangelukninger og 5 åbningsstik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvesæt til dialyse |
| MWCO | 0,5 til 1 kDa |
| Materiale | Celluloseester |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,39 tommer |
| Længde (metrisk) | 0,79 ml/cm vol./længde |
| Sættets indhold | 1 m rulle Biotech grade CE dialysemembranslange, 2 universallukninger, 5 åbningspunkter |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer |