Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 50.000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Diameter (metrisk):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Længde (metrisk):
0.45 mL/cm vol./length
2,5 ml/cm vol./længde
3,7 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Beskrivning
Innehåller
- 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
- Hydrofil, symmetrisk porøsitet
- Ligevægtet i vand
- Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
- Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 50 kDa |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Længde (metrisk) | 2,5 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 1 m slange/sæt |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering