Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 25.000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Artikelnummer. 15300712
Skift visning
Diameter (metrisk):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Længde (metrisk):
0,45 ml/cm vol./længde
2,5 ml/cm vol./længde
3,7 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15300712 18 mm 2,5 ml/cm vol./længde 1m
15310712 22 mm 3,7 ml/cm vol./længde 1m
15390702 7.5 mm 0,45 ml/cm vol./længde 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15300712 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132126T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1226.30 DKK / 1m
    Spare 108.70 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Indeholder
  • 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
Med kemisk behandlede slanger til at fjerne eventuelle sporniveauer af tungmetaller og sulfidforbindelser
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Ligevægtet i vand
  • Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
  • Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Tekniske data
MWCO 25 kDa
Diameter (metrisk) 18 mm
Længde (metrisk) 2,5 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt