Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10.000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Artikelnummer. p-5013587
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Længde (metrisk):
0.45 mL/cm vol./length
1.8 mL/cm vol./length
3,3 ml/cm vol./længde
6,4 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 15340702
Brand: Spectrum™ 132120T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
Med kemisk behandlede slanger til at fjerne eventuelle sporniveauer af tungmetaller og sulfidforbindelser
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Ligevægtet i vand
  • Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
  • Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Tekniske data
MWCO 10 kDa
Diameter (metrisk) 29 mm
Længde (metrisk) 6,4 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt