Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10.000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Artikelnummer. 15340702
Skift visning
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Længde (metrisk):
0,45 ml/cm vol./længde
1,8 ml/cm vol./længde
3,3 ml/cm vol./længde
6,4 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15340702 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 1m
15310702 7.5 mm 0,45 ml/cm vol./længde 1m
15320702 15 mm 1,8 ml/cm vol./længde 1m
15330702 20.4 mm 3,3 ml/cm vol./længde 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15340702 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132120T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    1226.30 DKK / 1m
    Spare 158.70 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Indeholder
  • 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
Med kemisk behandlede slanger til at fjerne eventuelle sporniveauer af tungmetaller og sulfidforbindelser
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Ligevægtet i vand
  • Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
  • Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Tekniske data
Produkttype Dialysis Kit
MWCO 10 kDa
Format Tubing
Diameter (metrisk) 29 mm
Længde (metrisk) 6,4 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt