Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10.000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Artikelnummer. 15320702
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Længde (metrisk):
0.45 mL/cm vol./length
1.8 mL/cm vol./length
3,3 ml/cm vol./længde
6,4 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 15320702
Brand: Spectrum™ 132 118T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Med kemisk behandlede slanger til at fjerne eventuelle sporniveauer af tungmetaller og sulfidforbindelser
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Tekniske data
MWCO 10 kDa
Diameter (metrisk) 15 mm
Længde (metrisk) 1.8 mL/cm vol./length
Mængde 1 m Tubing/Kit