Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-enhed
Tillader bedre antigen-antistof-interaktion og opløsninger flyder mellem iBind™ Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
22640.00 DKK - 38480.00 DKK
Tekniske data
Volumen | 1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter |
---|---|
Detektionsmetode | Fluorescens, Kemiluminescens, Chromogenic |
Til brug med (applikation) | Western Blot |
Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
Produktlinje | iBind Flex |
Artikelnummer | Brand | Type | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15357268
|
Invitrogen™
SLF2000 |
Western-enhed | 1 enhed |
22640.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
17134609
|
Invitrogen™
SLF20002PK |
Western-enhed | 2 enheder |
38480.00 DKK
Pakke med 2 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
De iBind™ Flex Western System tilbyder automatiseret western blot-behandling og kan rumme forskellige blot-formater, herunder midi-, mini- og vertikalskårne strimler. Baseret på Sequential Lateral Flow (SLF) teknologi er alle blokerings-, antistofinkubations- og vasketrin under immundetektion håndfri. Sammenlignet med manuelle metoder iBind Flex Western System kræver mindre primært antistof, muliggør reproducerbare resultater og er kompatibelt med downstream-detektionsprotokoller.De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System tilbyder:
- Fleksible muligheder —optimerer brugen af antistoffer, ændrer formater og reducerer praktisk tid
- Omkostningsbesparelser —bruger op til 80 % mindre primært antistof
- Reproducerbar —automatiseret behandling giver forbedret blot-til-blot-konsistens
Tekniske data
1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter | |
Western Blot | |
iBind Flex | |
1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter | |
Stuetemperatur |
Fluorescens, Kemiluminescens, Chromogenic | |
Nitrocellulose, PVDF | |
∼2,5 timer. | |
Western-enhed |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-enhed