Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-enhed
Artikelnummer. 17134609
Skift visning
Type:
Western-enhed
Mængde:
1 enhed
2 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Pakningsstørrelse
17134609 Western-enhed 2 enheder -
15357268 Western-enhed 1 enhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17134609 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF20002PK
 Begrænset vare
På lager
Tillader bedre antigen-antistof-interaktion og opløsninger flyder mellem iBind™ Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
De iBind™ Flex Western System tilbyder automatiseret western blot-behandling og kan rumme forskellige blot-formater, herunder midi-, mini- og vertikalskårne strimler. Baseret på Sequential Lateral Flow (SLF) teknologi er alle blokerings-, antistofinkubations- og vasketrin under immundetektion håndfri. Sammenlignet med manuelle metoder iBind Flex Western System kræver mindre primært antistof, muliggør reproducerbare resultater og er kompatibelt med downstream-detektionsprotokoller.
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System tilbyder:
  • Fleksible muligheder —optimerer brugen af antistoffer, ændrer formater og reducerer praktisk tid
  • Omkostningsbesparelser —bruger op til 80 % mindre primært antistof
  • Reproducerbar —automatiseret behandling giver forbedret blot-til-blot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Volumen 1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter
Detektionsmetode Fluorescens, kemiluminescens, kromogenisk
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind Flex
Køretid ∼2,5 timer.
Gennemløb 1 midi-blot, 6 lodret skårne strip-blots, 2 mini-blots
Type Western-enhed
Mængde 2 enheder
Løbende dimension Vandret