Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Startsæt
Beskrivelse
De iBind™ Flex Western System tilbyder automatiseret western blot-behandling og kan rumme forskellige blot-formater, herunder midi-, mini- og vertikalskårne strimler. Baseret på Sequential Lateral Flow (SLF) teknologi er alle blokerings-, antistofinkubations- og vasketrin under immundetektion håndfri. Sammenlignet med manuelle metoder iBind Flex Western System kræver mindre primært antistof, muliggør reproducerbare resultater og er kompatibelt med downstream-detektionsprotokoller.
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System tilbyder:
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System tilbyder:
- Fleksible muligheder —optimerer brugen af antistoffer, ændrer formater og reducerer praktisk tid
- Omkostningsbesparelser —bruger op til 80 % mindre primært antistof
- Reproducerbar —automatiseret behandling giver forbedret blot-til-blot-konsistens
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Startsæt |
| Volumen | en midi-blot, seks lodret afskårne strimmelblotter, to miniblots |
| Indhold og opbevaring | •1 iBind Flex Western-enhed • 10 iBind Flex-kort, opbevares ved stuetemperatur. • 1 iBind Flex Solution Kit, opbevares ved 2 –8 °C. |
| Sættets indhold | 10 iBind kort, 1 iBind løsningssæt, Vestlig enhed |
| Køretid | ∼2,5 timer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Detektionsmetode | Kromogent, Kemiluminescens, Fluorescens |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Mængde | 1 sæt |