Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 og 4 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Diameter (metrisk):
20.4 mm
48 mm
Længde (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./længde
3,3 ml/cm vol./længde
3.3 mL/cm vol./length
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Beskrivelse
Indeholder
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
- One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- Two adhesive tubing openers
- Hydrophilic, symmetric porosity
- Ensures higher permeability and basic dialysis
- Available as dry with glycerin (soak in water)
Tekniske data
Tekniske data
| MWCO | 12 to 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |
| Længde (metrisk) | 18 mL/cm vol./length |
| Mængde | 1 m Tubing/Kit |