Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 og 4 12-14 kD MWCO Standard RC Tørdialysesæt
Artikelnummer. 15320772
Diameter (metrisk):
20.4 mm
48 mm
Længde (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./længde
3,3 ml/cm vol./længde
3.3 mL/cm vol./length
Mængde:
1 m Tubing/Kit
5 m rør/sæt
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 15320772
Brand: Spectrum™ 132709T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m eller 5m af Spectra/Por 2 eller 4 dialyseslanger
  • En standard Spectra/Por Lukning (til opdrift)
  • En vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
  • To selvklæbende slangeåbnere
Til mindre dialyseforsøg eller evaluering af dialyseslanger til dialyseapplikation
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Sikrer højere permeabilitet og grundlæggende dialyse
  • Fås som tør med glycerin (opblødes i vand)
Tekniske data
MWCO 12 til 14 kDa
Diameter (metrisk) 48 mm
Længde (metrisk) 18 ml/cm vol./længde
Mængde 5 m rør/sæt