Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,31 m μtil 0,93 m polymerpartikelsuspensioner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 5000-seriens polymerpartikelsuspensioner, af særlig interesse til forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler.
Funktioner:
- Densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm
- Diametre målt ved optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller lysspredning
- Pakket som vandige suspensioner med 10 vægt% tørstof
- Rækkevidde op til 3,1 mikron i størrelse
- For større partikler henvises til vores 7000 Series Copolymer Particle Suspensions
Bestillingsoplysninger:
- Flaskestørrelser på 15 mL, 100 mL og 1000 mL tilgængelige
- 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (B-flasker) og 1000mL (C-flasker) pakkes på bestilling; eksempel (del nr. 5003B og 5003C).
- Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration< μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Oversigt | Partikler nyttige til sådanne applikationer som filterevaluering, kontrol og test, lysspredningsforskning, fluidmekanisk forskning, aerosolpartikelgenerering, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. De er ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering. |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Væskemekanik |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Polymerpartikelsuspensioner |
| Inkluderer | Generel produkthåndtering indlægsark |
| Emballage | 100 mL |
| Vis mere |