Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,31 m μtil 0,93 m polymerpartikelsuspensioner
Artikelnummer. 11819862 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,31μ m
0,33μ m
0,36μ m
0,43μ m
0,45 μm
0,49μ m
0,5μ m
0,51 μm
0,52μ m
0,6μ m
0,65 μm
0,67μ m
0,75μ m
0,82μ m
0,87 μm
0,93 μm
Mængde:
15 ml
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
Artikelnummer. 11819862
Brand: Thermo Scientific™ 5052B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 5000 Series polymerpartikelsuspensioner
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 5000-seriens polymerpartikelsuspensioner, af særlig interesse til forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler.
Funktioner:
  • Densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm
  • Diametre målt ved optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller lysspredning
  • Pakket som vandige suspensioner med 10 vægt% tørstof
  • Rækkevidde op til 3,1 mikron i størrelse
  • For større partikler henvises til vores 7000 Series Copolymer Particle Suspensions
Bestillingsoplysninger:
  • Flaskestørrelser på 15 mL, 100 mL og 1000 mL tilgængelige
  • 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (B-flasker) og 1000mL (C-flasker) pakkes på bestilling; eksempel (del nr. 5003B og 5003C).
  • Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration< μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 10%
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Oversigt Partikler nyttige til sådanne applikationer som filterevaluering, kontrol og test, lysspredningsforskning, fluidmekanisk forskning, aerosolpartikelgenerering, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. De er ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Generering af aerosolpartikler, Spredning, Filterevaluering, Lysspredning, Partikelgenerering
Materiale Polystyren
Produkttype Polymerpartikelsuspensioner
Inkluderer Generel produkthåndtering indlægsark
Emballage 100 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Mængde 100 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 0,52μ m