Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtil 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtil 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Artikelnummer. 11899812 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11899812 | 0,17μ m | 100 ml | 100ml |
| 10184734 | 0,03μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829792 | 0,03μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839792 | 0,03μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849792 | 0,06μ m | 15 ml | 15ml |
| 11859792 | 0,06μ m | 100 ml | 100ml |
| 11869792 | 0,06μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879792 | 0,08μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889792 | 0,08μ m | 100 ml | 100ml |
| 11899792 | 0,08μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809802 | 0,09μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819802 | 0,09μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829802 | 0,09μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839802 | 0,10μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849802 | 0,10μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859802 | 0,10μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869802 | 0,11μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879802 | 0,11μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889802 | 0,11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899802 | 0,12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809812 | 0,12μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819812 | 0,12μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829812 | 0,14μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839812 | 0,14μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849812 | 0,14μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859812 | 0,16μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869812 | 0,16μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879812 | 0,16μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889812 | 0,17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809822 | 0,17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819822 | 0,20μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829822 | 0,20μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839822 | 0,20μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849822 | 0,22μ m | 15 ml | 15ml |
| 11859822 | 0,22μ m | 100 ml | 100ml |
| 11869822 | 0,22μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11598552 | 0,24μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889822 | 0,24μ m | 100 ml | 100ml |
| 11899822 | 0,24μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809832 | 0,26μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819832 | 0,26μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829832 | 0,26μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839832 | 0,3μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849832 | 0,3μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859832 | 0,3μ m | 1000 ml | 1000ml |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beschreibung
Optimer forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm til μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Disse partikler er designet til at imødekomme behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber.
Polystyrenmikrosfærerne har en densitet på 1,05 g/ cm3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm. Partikeldiametre måles ved optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller lysspredning. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof. 5000-seriens partikler har en størrelse på op til 3,1 mikron. Hvis du har brug for større partikler, se venligst vores 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Bestillingsoplysninger:
Flaskestørrelser på 15 mL, 100 mL og 1000 mL tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (B-flasker) og 1000mL (C-flasker) pakkes på bestilling; eksempel (del nr. 5003B og 5003C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration< μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer.
Spezifikation
Spezifikation
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Oversigt | Partikler nyttige til sådanne applikationer som filterevaluering, kontrol og test, lysspredningsforskning, fluidmekanisk forskning, aerosolpartikelgenerering, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. De er ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering. |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Generering af aerosolpartikler, Spredning, Filterevaluering, Lysspredning, Partikelgenerering |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Polymerpartikelsuspensioner |
| Inkluderer | Generel produkthåndtering indlægsark |
| Emballage | 100 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Mængde | 100 ml |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Diameter (metrisk) | 0,17μ m |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.