Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtil 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Artikelnummer. 11899792 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,06μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,11μ m
0,12μ m
0,14μ m
0,16μ m
0,17μ m
0,20μ m
0,22μ m
0,24μ m
0,26μ m
0,3μ m
Mængde:
15 ml
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
Artikelnummer. 11899792
Brand: Thermo Scientific™ 5008C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler med disse partikelsuspensioner.
Optimer forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm til μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Disse partikler er designet til at imødekomme behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber.
Polystyrenmikrosfærerne har en densitet på 1,05 g/ cm3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm. Partikeldiametre måles ved optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller lysspredning. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof. 5000-seriens partikler har en størrelse på op til 3,1 mikron. Hvis du har brug for større partikler, se venligst vores 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Bestillingsoplysninger:
Flaskestørrelser på 15 mL, 100 mL og 1000 mL tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (B-flasker) og 1000mL (C-flasker) pakkes på bestilling; eksempel (del nr. 5003B og 5003C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration< μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 10%
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Oversigt Partikler nyttige til sådanne applikationer som filterevaluering, kontrol og test, lysspredningsforskning, fluidmekanisk forskning, aerosolpartikelgenerering, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. De er ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Generering af aerosolpartikler, Spredning, Filterevaluering, Lysspredning, Partikelgenerering
Materiale Polystyren
Produkttype Polymerpartikelsuspensioner
Inkluderer Generel produkthåndtering indlægsark
Emballage 1000 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Mængde 1000 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 0,08μ m