Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtil 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Artikelnummer. 11819822 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,06μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,11μ m
0,12μ m
0,14μ m
0,16μ m
0,17μ m
0,20μ m
0,22μ m
0,24μ m
0,26μ m
0,3μ m
Mængde:
15 ml
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11819822 0,20μ m 15 ml 15ml
10184734 0,03μ m 15 ml 15ml
11829792 0,03μ m 100 ml 100ml
11839792 0,03μ m 1000 ml 1000ml
11849792 0,06μ m 15 ml 15ml
11859792 0,06μ m 100 ml 100ml
11869792 0,06μ m 1000 ml 1000ml
11879792 0,08μ m 15 ml 15ml
11889792 0,08μ m 100 ml 100ml
11899792 0,08μ m 1000 ml 1000ml
11809802 0,09μ m 15 ml 15ml
11819802 0,09μ m 100 ml 100ml
11829802 0,09μ m 1000 ml 1000ml
11839802 0,10μ m 15 ml 15ml
11849802 0,10μ m 100 ml 100ml
11859802 0,10μ m 1000 ml 1000ml
11869802 0,11μ m 15 ml 15ml
11879802 0,11μ m 100 ml 100ml
11889802 0,11μ m 1000 ml 1000ml
11899802 0,12μ m 15 ml 15ml
11809812 0,12μ m 100 ml 100ml
11819812 0,12μ m 1000 ml 1000ml
11829812 0,14μ m 15 ml 15ml
11839812 0,14μ m 100 ml 100ml
11849812 0,14μ m 1000 ml 1000ml
11859812 0,16μ m 15 ml 15ml
11869812 0,16μ m 100 ml 100ml
11879812 0,16μ m 1000 ml 1000ml
11889812 0,17μ m 15 ml 15ml
11899812 0,17μ m 100 ml 100ml
11809822 0,17μ m 1000 ml 1000ml
11829822 0,20μ m 100 ml 100ml
11839822 0,20μ m 1000 ml 1000ml
11849822 0,22μ m 15 ml 15ml
11859822 0,22μ m 100 ml 100ml
11869822 0,22μ m 1000 ml 1000ml
11598552 0,24μ m 15 ml 15ml
11889822 0,24μ m 100 ml 100ml
11899822 0,24μ m 1000 ml 1000ml
11809832 0,26μ m 15 ml 15ml
11819832 0,26μ m 100 ml 100ml
11829832 0,26μ m 1000 ml 1000ml
11839832 0,3μ m 15 ml 15ml
11849832 0,3μ m 100 ml 100ml
11859832 0,3μ m 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Artikelnummer. 11819822 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5020A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2370.96 DKK / 15ml
    Spare 129.04 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Optimer forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler med disse partikelsuspensioner.
Optimer forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm til μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Disse partikler er designet til at imødekomme behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber.
Polystyrenmikrosfærerne har en densitet på 1,05 g/ cm3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm. Partikeldiametre måles ved optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller lysspredning. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof. 5000-seriens partikler har en størrelse på op til 3,1 mikron. Hvis du har brug for større partikler, se venligst vores 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Bestillingsoplysninger:
Flaskestørrelser på 15 mL, 100 mL og 1000 mL tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (B-flasker) og 1000mL (C-flasker) pakkes på bestilling; eksempel (del nr. 5003B og 5003C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration< μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 10%
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Oversigt Partikler nyttige til sådanne applikationer som filterevaluering, kontrol og test, lysspredningsforskning, fluidmekanisk forskning, aerosolpartikelgenerering, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. De er ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Generering af aerosolpartikler, Spredning, Filterevaluering, Lysspredning, Partikelgenerering
Materiale Polystyren
Produkttype Polymerpartikelsuspensioner
Inkluderer Generel produkthåndtering indlægsark
Emballage 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Mængde 15 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 0,20μ m