Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtil 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtil 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Artikelnummer. 11809832 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11809832 | 0,26μ m | 15 ml | 15ml |
| 10184734 | 0,03μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829792 | 0,03μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839792 | 0,03μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849792 | 0,06μ m | 15 ml | 15ml |
| 11859792 | 0,06μ m | 100 ml | 100ml |
| 11869792 | 0,06μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879792 | 0,08μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889792 | 0,08μ m | 100 ml | 100ml |
| 11899792 | 0,08μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809802 | 0,09μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819802 | 0,09μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829802 | 0,09μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839802 | 0,10μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849802 | 0,10μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859802 | 0,10μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869802 | 0,11μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879802 | 0,11μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889802 | 0,11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899802 | 0,12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809812 | 0,12μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819812 | 0,12μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829812 | 0,14μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839812 | 0,14μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849812 | 0,14μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859812 | 0,16μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869812 | 0,16μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879812 | 0,16μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889812 | 0,17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899812 | 0,17μ m | 100 ml | 100ml |
| 11809822 | 0,17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819822 | 0,20μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829822 | 0,20μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839822 | 0,20μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849822 | 0,22μ m | 15 ml | 15ml |
| 11859822 | 0,22μ m | 100 ml | 100ml |
| 11869822 | 0,22μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11598552 | 0,24μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889822 | 0,24μ m | 100 ml | 100ml |
| 11899822 | 0,24μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819832 | 0,26μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829832 | 0,26μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839832 | 0,3μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849832 | 0,3μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859832 | 0,3μ m | 1000 ml | 1000ml |
-
2500.00 DKK
2304.54 DKK / 15ml
Spare 195.46 DKK
7% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Optimer forskning i lysspredning, mikroporøs filterkontrol og generering af aerosolpartikler med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm til μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Disse partikler er designet til at imødekomme behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber.
Polystyrenmikrosfærerne har en densitet på 1,05 g/ cm3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm. Partikeldiametre måles ved optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller lysspredning. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof. 5000-seriens partikler har en størrelse på op til 3,1 mikron. Hvis du har brug for større partikler, se venligst vores 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Bestillingsoplysninger:
Flaskestørrelser på 15 mL, 100 mL og 1000 mL tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (B-flasker) og 1000mL (C-flasker) pakkes på bestilling; eksempel (del nr. 5003B og 5003C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration< μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Oversigt | Partikler nyttige til sådanne applikationer som filterevaluering, kontrol og test, lysspredningsforskning, fluidmekanisk forskning, aerosolpartikelgenerering, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. De er ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering. |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Generering af aerosolpartikler, Spredning, Filterevaluering, Lysspredning, Partikelgenerering |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Polymerpartikelsuspensioner |
| Inkluderer | Generel produkthåndtering indlægsark |
| Emballage | 15 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Mængde | 15 ml |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Diameter (metrisk) | 0,26μ m |
| Vis mere Vis mindre |