Beskrivelse
- Referencestandard for kemisk iltbehov, referencemateriale for kemisk iltbehov
- Kan bruges til at kalibrere, kontrollere, verificere eller validere alle COD-testmetoder.
- Giver et nøjagtigt testresultat på 5000 ppm.
- Nyttigt til at opnå COD analytisk tillid.
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 500 ppm COD |
| Teknik | COD-testmetoder |
| Mængde | 500 ml |