Beskrivelse
- Opfylde alle gældende SBS retningslinjer, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485.
- Recovermax - udtænkt rund bund med en brønd med glatte kanter
- Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
- Høj kemikalieresistens
- G-sikker - højeste centrifugeringsstabilitet
- Fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmer (PCR clean)
- Autoklaverbar
- Valgfrit tilgængelig med stregkode
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 500μ L |
| Mængde | 40 plader |