Få mere at vide
Eppendorf™ 500 μL polypropylen 96-brønds dybbrøndsplader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10003632 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Mængde:
120 plader
40 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
10003632 Hvid 40 plader Pakke med 40
10185692 Blå 40 plader Pakke med 40
10257122 Gul 40 plader Pakke med 40
10062043 Hvid 120 plader Pakke med 120
10443692 Grøn 40 plader Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10003632 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030501101
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien af Eppendorf™ 500 μL polypropylen 96-brønds dybbrøndsplader tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser.
  • Opfylde alle gældende SBS retningslinjer, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485.
  • Recovermax - udtænkt rund bund med en brønd med glatte kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-sikker - højeste centrifugeringsstabilitet
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmer (PCR clean)
  • Autoklaverbar
  • Valgfrit tilgængelig med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 500μ L
Mængde 40 plader