Få mere at vide
Jenway™ 500 μl glaskuvette (min. 320nm - 4 vinduer med PTFE låg)
Beskrivelse
- Til brug med Jenway Fluorimetre
- 500 μl glaskuvette
- min 320nm
- 4 vinduer med PTFE låg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Minimum 320nm, 4 vinduer med PTFE låg |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Materiale | Glas |
| Bølgelængdeområde | 360 til 2500 nm |