Få mere at vide
Hamilton™ 500μ L 1700-serien gastæt sprøjte
Beskrivelse
- Denne serie af sprøjter er ideelle til dispensering af mængder op til 500μ L.
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | PTFE |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,128 tommer. |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Model- | 1750 LTN sprøjte |
| Mængde | 1 |
| Volumen (metrisk) | 500 μl |
| Længde (metrisk) nål | 51 mm |
| Nålespids stil | Stump |
| Vis mere |